Calcium hypochlorite
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5164.2 5164.1
ROTH5164.2EA 87.5 EUR InStock
ROTH5164.2 ROTH5164.1
Calcium hypochlorite
Calcium hypochlorite
Formule: CaCl₂O₂
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
Merck Index: 13,02111
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité