Iodure de calcium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
44254.14EA 228 EUR InStock
44254.14 44254.22
Iodure de calcium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Iodure de calcium
Formule: CaI₂
MW: 293,89 g/mol
Point d'ébullition: 1100 °C
Point de fusion: 784 °C
Densité: 3,956
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010910
Numéro CAS: 10102-68-8
Merck Index: 14,1677
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité