phosphate tricalcique, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Calcium phosphate trisodique
22417.293EA 0 EUR InStock
22417.293
phosphate tricalcique, TECHNICAL
tri-Calcium phosphate
Formule: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310,18 g/mol
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015984
Numéro CAS: 7758-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité