Trioxyde de baryum et de titane ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10652.14 10652.22
10652.14EA 135 EUR InStock
10652.14 10652.22
Trioxyde de baryum et de titane ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de baryum et de titane
Purity: 99.99% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: Powder Density: 5.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1620° Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formule: BaO₃Ti
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 5.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1000
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité