Trioxyde de baryum et de titane, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 95.5 EUR InStock
1.12048.0250 1.12048.0050
Trioxyde de baryum et de titane, Sigma-Aldrich®
Trioxyde de baryum et de titane
Formule: BaO₃Ti
Point de fusion: 1625 °C
Densité: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité