Trioxyde de strontium et de titane substrat 5x5x1 mm, poli des deux côtés 100 orientation
Fournisseur: Thermo Scientific
42670.KTEA 217 EUR InStock
42670.KT
Trioxyde de strontium et de titane substrat 5x5x1 mm, poli des deux côtés 100 orientation
Trioxyde de strontium et de titane
Formule: O₃SrTi
MW: 183,5 g/mol
Point de fusion: 2080 °C
Densité: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049554
Numéro CAS: 12060-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité