Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dititanate de magnésium ≥99.9% (base métaux sauf Ca) (max. 0,2% Ca)

Fournisseur: Thermo Scientific

41672.18EA 124 EUR InStock
41672.18
Dititanate de magnésium ≥99.9% (base métaux sauf Ca) (max. 0,2% Ca)
Dititanate de magnésium


Formule: MgO₅Ti₂
MW: 200,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016198
Numéro CAS: 12032-35-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité