Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbure de bore ≥90%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

10922.22EA 58.6 EUR InStock
10922.22
Carbure de bore ≥90%
Carbure de bore


Formule: CB₄
MW: 55,25 g/mol
Point d'ébullition: ∼3500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2350 °C
Densité: 2,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011520
Numéro CAS: 12069-32-8
Merck Index: 14,1344
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité