Trifluorure de gallium, anhydre ≥99.85% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
32112.06EA 513 EUR InStock
32112.06
Trifluorure de gallium, anhydre ≥99.85% (base métaux)
Trifluorure de gallium
Formule: F₃Ga
MW: 126,72 g/mol
Point d'ébullition: ∼1000 °C
Point de fusion: 800 °C (subl.)
Densité: 4,47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011021
Numéro CAS: 7783-51-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4354
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité