Indium (III) fluorure, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45525.14EA 529 EUR InStock
45525.14 45525.06
Indium (III) fluorure, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Indium (III) fluorure
Formule: F₃In
MW: 171,82 g/mol
Point d'ébullition: >1200 °C
Point de fusion: ∼ 1170 °C
Densité: 4,39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016149
Numéro CAS: 7783-52-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4959
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité