Nitrure de gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Gallium nitride, Gallium(III) nitride
40218.09 40218.18
40218.09EA 270 EUR InStock
40218.09 40218.18
Nitrure de gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Nitrure de gallium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 25617-97-4 Molecular Formula: GaN Formula Weight: 83.73 Physical Form: Powder Density: 6.1 Appearance: Yellow Melting Point: 800° subl. Solubility: Insoluble in water, dilute acids. Slightly soluble in hot conc. H2SO4, hot conc. NaOH Merck Reference: 14,4351 MDL No.: MFCD00016108
Formule: GaN
MW: 83,73 g/mol
Point de fusion: 800 °C (subl.)
Densité: 6.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016108
Numéro CAS: 25617-97-4
EINECS: 247-129-0
Merck Index: 14,4351
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité