Trioxyde de digallium 99.99+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 78.6 EUR InStock
ACRO201100050 ACRO201100500
Trioxyde de digallium 99.99+% (sur base traces de métaux)
Trioxyde de digallium
Formule: Ga₂O₃
MW: 187,44 g/mol
Point de fusion: 1740 °C
Densité: 5.88 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011020
Numéro CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité