Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Indium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)
13794.03 13794.06 13794.14
13794.03EA 49.7 EUR InStock
13794.03 13794.06 13794.14
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III) ≥98%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)
Purity: 98% CAS No.: 14405-45-9 Molecular Formula: C15H21InO6 Formula Weight: 412.15 Physical Form: Powder Melting Point: 186° dec. MDL No.: MFCD00013494
Used in catalysts
Formule: C₁₅H₂₁InO₆
MW: 412,15 g/mol
Point de fusion: 186 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013494
Numéro CAS: 14405-45-9
EINECS: 238-378-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité