Phosphure de gallium (III) ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12266.04 12266.09 12266.18
12266.04EA 178 EUR InStock
12266.04 12266.09 12266.18
Phosphure de gallium (III) ≥99.999% (base métaux)
Phosphure de gallium (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 12063-98-8 Molecular Formula: GaP Formula Weight: 100.69 Physical Form: 6mm & Down Pieces Density: 4.13 Appearance: Pale orange Melting Point: 1465° Merck Reference: 14,4353 MDL No.: MFCD00016109
In semiconducting devices
Formule: GaP
MW: 100,7 g/mol
Point de fusion: 1465 °C
Densité: 4.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016109
Numéro CAS: 12063-98-8
EINECS: 235-057-2
Merck Index: 14,4353
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité