Phosphure d'indium (III) ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indium(III) phosphide, Indium phosphide
36283.03 36283.06
36283.03EA 215 EUR InStock
36283.03 36283.06
Phosphure d'indium (III) ≥99.999% (base métaux)
Phosphure d'indium (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 22398-80-7 Molecular Formula: InP Formula Weight: 145.79 Physical Form: 6mm & Down Density: 4.81 Melting Point: 1070° Merck Reference: 14,4953 MDL No.: MFCD00016153
Formule: InP
MW: 145,79 g/mol
Point de fusion: 1070 °C
Densité: 4.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016153
Numéro CAS: 22398-80-7
EINECS: 244-959-5
Merck Index: 14,4953
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité