Aluminium sulfate octadécahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
21068.290EA 0 EUR InStock
21068.290
Aluminium sulfate octadécahydraté, TECHNICAL
Aluminium sulfate octadécahydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666,43 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 7784-31-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/26/18570926.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité