Quartz
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
4651.1 4651.7
ROTH4651.1EA 29.5 EUR InStock
ROTH4651.1 ROTH4651.7
Quartz
Quartz
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1427 °C
Densité: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217788
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité