Sable 40-100 mesh, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO370940050EA 285 EUR InStock
ACRO370940050 ACRO370940010 ACRO370940250 ACRO370942500
Sable 40-100 mesh, pur
Sable
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1610 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02100519
Numéro CAS: 14808-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info typical chemical analysis:
Additional info SiO2: 99.80 %
Additional info Fe2O3: 0.009 %
Additional info Al2O3: 0.040 %
Additional info TiO2: 0.016 %
Additional info K2O: 0.006%
Additional info CaO: 0.005%
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 40 to 100 mesh
Particle size 205 µm (D50) Typical
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité