A16763.0E
A16763.36
A16763.0EEA
335
EUR
InStock
A16763.0E
A16763.36
Plomb (II) acétate basique
Plomb (II) acétate basique
CAS No.: 1335-32-6
Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2
Formula Weight: 807.72
Merck Reference: 14,5419
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00013041