Plomb (II) acétate basique, anhydre, EMSURE® pour analyse du sucre selon horne, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 97.4 EUR InStock
1.07414.1000 1.07414.9030
Plomb (II) acétate basique, anhydre, EMSURE® pour analyse du sucre selon horne, Supelco®
Plomb (II) acétate basique
Formule: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Point de fusion: 198…205 °C
Densité: 3.58 g/cm3 (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011154
Numéro CAS: 51404-69-4
EINECS: 215-630-3
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité