Trioxyde de plomb et de titane ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14139.A3EA 267 EUR InStock
14139.A3 14139.36 14139.22
Trioxyde de plomb et de titane ≥99.5%
Trioxyde de plomb et de titane
Formule: O₃PbTi
MW: 303,08 g/mol
Point de fusion: 1120 °C
Densité: 7,520
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011159
Numéro CAS: 12060-00-3
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité