tert-Butylchlorodiméthylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloro-tert-butyldiméthylsilanetert-Butyldiméthylchlorosilane
ACRO183935000EA 923 EUR InStock
ACRO183935000 ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000
tert-Butylchlorodiméthylsilane 98%
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…91 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point d'éclair: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
ONU: 2921
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité