tert-Butylchlorodiméthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13064.22 A13064.06 A13064.14
A13064.22EA 423 EUR InStock
A13064.22 A13064.06 A13064.14
tert-Butylchlorodiméthylsilane ≥97%
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 18162-48-6 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 22°(72°F) Odour: Pungent Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 505999 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00000501
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 124…126 °C
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 0.81
Point d'éclair: 22 °C (72 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité