tert-Butylchlorodiméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 114 EUR InStock
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlorodiméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ONU: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité