Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorpyrifos, très pur

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dursban®Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle

123682SEA 32.8 EUR InStock
123682S
Chlorpyrifos, très pur
Chlorpyrifos


Formule: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
MW: 350,59 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…42 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 2921-88-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02242
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité