Chlorpyrifos
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Dursban®, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl thiophosphate, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothionate
C11600000 CR11600000
EHERC11600000EA 125 EUR InStock
EHERC11600000 EHERCR11600000
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos
Formule: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
MW: 350,59 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 2921-88-2
EINECS: 220-864-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02242
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité