(Nitrooxy)oxobismuthine ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11122.18EA 729 EUR InStock
11122.18 11122.09
(Nitrooxy)oxobismuthine ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
(Nitrooxy)oxobismuthine
Formule: BiNO₄
MW: 286,98 g/mol
Densité: 4,93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 10361-46-3
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité