Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diazinon, très pur

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-2-isopropyl-6-méthylpyrimidine-4-yle

123962AEA 31.4 EUR InStock
123962A
Diazinon, très pur
Diazinon


Formule: C₁₂H₂₁N₂O₃PS
MW: 304,35 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Densité: 1,116…1.119 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104,4 °C (coupe fermée)
Numéro CAS: 333-41-5
ONU: 3018
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03043
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité