Antimoine (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
45464.09 45464.18
45464.09EA 155 EUR InStock
45464.09 45464.18
Antimoine (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Antimony (III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 6mm & down pieces Appearance: Black Melting Point: 550° Merck Reference: 14,713 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formule: S₃Sb₂
MW: 339,72 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011217
Numéro CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité