Ethane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DIPHOSBis(1,2-diphénylphosphino)éthane
MOLEM18770139EA 0 EUR InStock
MOLEM18770139
Ethane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Ethane-1,2-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₆H₂₄P₂
MW: 398,42 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Numéro MDL: MFCD00003047
Numéro CAS: 1663-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité