Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)butane
B21122.06EA 87.6 EUR InStock
B21122.06 B21122.36 B21122.14 B21122.03
Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98%
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003051
Numéro CAS: 7688-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité