Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)butane
MOLEM82971615EA 0 EUR InStock
MOLEM82971615
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Point de fusion: 195 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003051
Numéro CAS: 7688-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité