Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)pentane
B21054.06EA 171 EUR InStock
B21054.06 B21054.03 B21054.14
Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥97%
Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₉H₃₀P₂
MW: 440,5 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003052
Numéro CAS: 27721-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité