Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
A10761.09 A10761.18 A10761.30
A10761.09EA 53.3 EUR InStock
A10761.09 A10761.18 A10761.30
Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥99%
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Purity: 99% CAS No.: 1119-94-4 Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br Formula Weight: 308.35 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3597463 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011767
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité