Bromure de dodécyltrimethylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44239-10GEA 184 EUR InStock
44239-10G
Bromure de dodécyltrimethylammonium, Supelco®
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité