Chlorure de dodécyltrimethylammonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17924.14EA 98.6 EUR InStock
A17924.14 A17924.22 A17924.06
Chlorure de dodécyltrimethylammonium ≥97%
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄ClN
MW: 263,89 g/mol
Point de fusion: ∼ 237 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité