Chlorure de tétradécyltrimethylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12484.06 L12484.14
L12484.06EA 47.3 EUR InStock
L12484.06 L12484.14
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium ≥98%
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium
Purity: 98% CAS No.: 4574-04-3 Molecular Formula: CH3(CH2)13N(CH3)3Cl Formula Weight: 291.95 Beilstein Reference: 3916572 MDL No.: MFCD00059968
Formule: C₁₇H₃₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059968
Numéro CAS: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité