Perchlorate de tétrabutylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrabutylammonium perchlorateTétrabutylamine perchlorate
ACRO420140250EA 68 EUR InStock
ACRO420140250 ACRO420145000 ACRO420141000
Perchlorate de tétrabutylammonium 98%
Perchlorate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClNO₄
MW: 341,92 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038722
Numéro CAS: 1923-70-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité