Iodure de tétraheptylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tétraheptylamine iodureTétraheptylammonium iodure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41874.0005EA 196 EUR InStock
8.41874.0005
Iodure de tétraheptylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodure de tétraheptylammonium
Formule: C₂₈H₆₀IN
MW: 537,7 g/mol
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041984
Numéro CAS: 3535-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 537.69 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité