Iodure de tétrahexylammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tétrahexylamine iodureTétrahexylammonium iodure
A17589.14EA 125 EUR InStock
A17589.14 A17589.06
Iodure de tétrahexylammonium ≥99%
Iodure de tétrahexylammonium
Formule: C₂₄H₅₂IN
MW: 481,59 g/mol
Point de fusion: 99…105 °C
Densité: 1,0922 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041981
Numéro CAS: 2138-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité