Iodure de tétrapentylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tétraamylammonium iodureTétrapentylamine iodureIodure de tétraamylammoniumTétraamylamine iodureTétrapentylammonium iodure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41762.0025EA 158 EUR InStock
8.41762.0025
Iodure de tétrapentylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄IN
MW: 425,48 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041980
Numéro CAS: 2498-20-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.40 g/l (25 °C)
Melting Point 135 - 137 °C
Molar Mass 425.47 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité