Nitrate de tétraéthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
420310250 420310100
ACRO420310250EA 137 EUR InStock
ACRO420310250 ACRO420310100
Nitrate de tétraéthylammonium 99%
Nitrate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,26 g/mol
Point de fusion: >240 °C
Densité: 1,1622 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041978
Numéro CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité