Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
352580250 352581000 352585000
ACRO352580250EA 83.7 EUR InStock
ACRO352580250 ACRO352581000 ACRO352585000
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium 98%
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
Point de fusion: 244…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011748
Numéro CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 247 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité