Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17196.22 A17196.14 A17196.36
A17196.22EA 231 EUR InStock
A17196.22 A17196.14 A17196.36
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium ≥98%
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Purity: 98% CAS No.: 3109-63-5 Molecular Formula: C16H36F6NP Formula Weight: 387.44 Melting Point: 242-248° MDL No.: MFCD00011748
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
Point de fusion: 242…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011748
Numéro CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité