Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Synonyms: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
007314-25G 007314-100G
FLUO007314-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007314-25G FLUO007314-100G
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011748
Numéro CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité