Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorophosphate de tétraéthylammonium, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Tétraéthylammonium hexafluorophosphate

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

86625-25GEA 336 EUR InStock
86625-25G
Hexafluorophosphate de tétraéthylammonium, Supelco®
Hexafluorophosphate de tétraéthylammonium


Formule: C₈H₂₀F₆NP
MW: 275,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043179
Numéro CAS: 429-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité