Tetrapropylammonium perruthenate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
378390010 378392500
ACRO378390010EA 274 EUR InStock
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Formule: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351,43 g/mol
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074914
Numéro CAS: 114615-82-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité