Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24511.88 B24511.02 B24511.77
B24511.88EA 564 EUR InStock
B24511.88 B24511.02 B24511.77
Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Tetrapropylammonium perruthenate
Purity: 98% CAS No.: 114615-82-6 Molecular Formula: C12H28NO4Ru Formula Weight: 351.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 160° dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00074914
Formule: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074914
Numéro CAS: 114615-82-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité