Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénosulfate de tétrapropylammonium ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tétrapropylammonium hydrogénosulfate

A12002.14EA 491 EUR InStock
A12002.14
Hydrogénosulfate de tétrapropylammonium ≥98%
Hydrogénosulfate de tétrapropylammonium


Formule: C₁₂H₂₉NO₄S
MW: 283,43 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038764
Numéro CAS: 56211-70-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité