Acétylferrocène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Acetylferrocene, Ferrocenyl methyl ketone
A13078.06 A13078.14 A13078.22
A13078.06EA 56.4 EUR InStock
A13078.06 A13078.14 A13078.22
Acétylferrocène ≥97%
Acetylferrocene
Purity: 97% CAS No.: 1271-55-2 Molecular Formula: C12H12FeO Formula Weight: 228.07 Melting Point: 79-86° Boiling Point: 160-163°/4mm UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00001432
Formule: C₁₂H₁₂FeO
MW: 228,07 g/mol
Point d'ébullition: 160…163 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 79…86 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001432
Numéro CAS: 1271-55-2
EINECS: 215-043-2
ONU: 3467
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité